Learn More
Ácido 5-bromoindol-3-acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412270 1 g 1 g
15453847 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29217.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40432-84-6
Fórmula molecular C10H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 254.083
Número MDL MFCD00005637
Clave InChI WTFGHMZUJMRWBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindole-3-acetic acid, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-1h-indol-3-yl-acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-indoleacetic acid, chembl82440, 5-bromo-1h-indole-3-acetic acid, 5-bromoindole-3-aceticacid, 4ojq
PubChem CID 96734
Nombre IUPAC ácido 2-(5-bromo-1H-indol-3-il)acético
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoindole-3-acetic acid
Punto de fusión 144°C to 145°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.09
Porcentaje de pureza 97%