Learn More
Ácido 5-bromoindol-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654355 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10654355 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10244524 1 g Frasco de vidrio 1 g
10001214 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10654355 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398652500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7254-19-5 | C9H6BrNO2|​ 240,05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7254-19-5
Fórmula molecular C9H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 240.05
Número MDL MFCD00022705
Clave InChI YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
PubChem CID 252137
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-1H-indol-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación