Learn More
5-Bromoimidazo[1,2-a]piridina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496047 1 g 1 g
15406057 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33240.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69214-09-1 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69214-09-1
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.035
Número MDL MFCD08275698
Clave InChI CCOFGVWHMYYDBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo, acmc-209o6n, 5-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 13037241
Nombre IUPAC 5-bromoimidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CC2=NC=CN2C(=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 61°C to 64°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza ≥97%