Learn More
Ácido 5-bromofuroico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10355880 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10355880 25 g Frasco de vidrio 25 g
10457670 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10355880 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 107020250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-70-6
Fórmula molecular C5H3BrO3
Peso molecular (g/mol) 190.98
Clave InChI YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
Nombre IUPAC ácido 5-bromofurano-2-carboxílico
SMILES C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromofuroic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 189.0°C to 190.0°C
Color Beige o crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 18, 284
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.98
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos cristalinos o polvo