Learn More
5-bromofurano-2-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30346638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346638 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30346638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68460550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde
CAS 1899-24-7
Fórmula molecular C5H3BrO2
Cantidad 50 g
Sinónimo 5-Bromo--2-furaldehyde, 2-Bromo-5-furancarboxaldehyde, 2-Bromofuran-5-carboxaldehyde, 5-Bromo-2-formylfuran, 5-Bromo-2-furaldehyde, 5-Bromo-2-furancarboxaldehyde, 5-Bromo-2-furfural, 5-Bromo-2-furylaldehyde, 5-Bromofuran-2-aldehyde, 5-Bromofurfural
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
SMILES Brc1oc(C=O)cc1
Nombre IUPAC 5-bromofurano-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 174.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.9316