Learn More
5-Bromocitosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10164320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10164320 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10041900 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10164320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165782500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2240-25-7 | Molecular Formula: C4H4BrN3O | Molecular Weight: 190.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2240-25-7
Fórmula molecular C4H4BrN3O
Peso molecular (g/mol) 190.00
Número MDL MFCD00056025
Clave InChI QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromocytosine, 4-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 6-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-amino-5-bromopyrimidin-2-ol, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-bromo, 4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 2 1h-pyrimidinone,6-amino-5-bromo, 6-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 4-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
PubChem CID 75233
Nombre IUPAC 6-amino-5-bromo-1H-pirimidin-2-ona
SMILES NC1=C(Br)C=NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromocytosine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 240.0°C to 243.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 24, 319
Formula Weight (peso de la fórmula) 190
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo amorfo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromocytosine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación