Learn More
5-Bromobenzofurazano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448137 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15448137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51674.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51376-06-8 | C6H3BrN2O | 199.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromobenzofurazan
CAS 51376-06-8
Fórmula molecular C6H3BrN2O
Número MDL MFCD02682026
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
Clave InChI ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC2=NON=C2C=C1
Nombre IUPAC 5-bromo-2,1,3-benzoxadiazol
Peso molecular (g/mol) 199.01
PubChem CID 2776298
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.01
Porcentaje de pureza 97%