Learn More
5-Bromobenzofuran-2-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromobenzofuran-2-carboxamide |
| CAS | 35351-21-4 |
| Fórmula molecular | C9H6BrNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-2-benzo[b]furancarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12/h1-4H,(H2,11,12) |
| SMILES | NC(=O)c1oc2ccc(Br)cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 240.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.9582 |