Learn More
5-Bromobenzo[b]tiofeno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344586 1 g 1 g
11364586 250 mg 250 miligramos
11354586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20133.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4923-87-9 | C8H5BrS | 213.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4923-87-9
Fórmula molecular C8H5BrS
Peso molecular (g/mol) 213.09
Número MDL MFCD03069318
Clave InChI RDSIMGKJEYNNLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzo b thiophene, 5-bromobenzothiophene, 5-bromo-benzo b thiophene, 5-bromothianaphthene, benzo b thiophene, 5-bromo, zlchem 181, pubchem7752, 5-bromo-benzothiophene, pubchem15353, acmc-1anox
PubChem CID 2776578
Nombre IUPAC 5-bromo-1-benzotiofeno
SMILES BrC1=CC=C2SC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromobenzo[b]thiophene
Punto de fusión 44°C to 48°C
Punto de ebullición 105°C to 107°C (10 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 112878
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1
Porcentaje de pureza ≥98%