Learn More
Ácido 5-bromobenzo[b]tiofeno-2-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10127842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10127842 250 mg 250 miligramos
10650695 1 g 1 g
10158424 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10127842 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38801CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7312-10-9
Fórmula molecular C9H4BrO2S
Peso molecular (g/mol) 256.09
Número MDL MFCD01929338
Clave InChI ONNFNEFYXIPHCA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, 5-bromobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo, onnfnefyxiphca-uhfffaoysa-n, 5-bromobenzothiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 737737
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.11
Porcentaje de pureza 97%