Learn More
5-Bromobenzo[b]furano, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15279836 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15279836 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15279836 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452780010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromobenzo[b]furan
CAS 23145-07-5
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H5BrO
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, #
Clave InChI AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br
Nombre IUPAC 5-bromo-1-benzofurano
Peso molecular (g/mol) 197.03
PubChem CID 90015
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromobenzo[b]furan, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.