Learn More
Ácido 5-bromobenzo[b]furan-2-carboxílico, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10188172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10188172 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10285524 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10188172 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31201DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 10242-11-2
Fórmula molecular C9H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 241.04
Clave InChI QKUWZCOVKRUXKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-carboxy-1-benzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid, acmc-1bxoo, buttpark 34\07-74, 5-bromo benzo furan 2-carboxylic acid
PubChem CID 735247
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.04
Porcentaje de pureza 97%