Learn More
Cloruro de 5-bromobenzo[b]furan-2-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10219282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10219282 1 g 1 g
10045762 250 mg 250 miligramos
10123724 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10219282 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31202DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 62878-96-0
Fórmula molecular C9H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 259.483
Clave InChI FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2795534
Nombre IUPAC cloruro de 5-bromo-1-benzofuran-2-carbonilo
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.49
Porcentaje de pureza 95%