Learn More
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10767885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10767885 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10567663 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10341523 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10767885 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31204DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 23145-16-6
Fórmula molecular C9H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 225.041
Clave InChI UPEGFMDITWHVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzofuran-2-carbaldehyde, 5-bromobenzo b furan-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-formylbenzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde,5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxaldehyde, pubchem10165, acmc-1cjl8, 5-bromo-benzofuran-2-carbaldehyde
PubChem CID 2795535
Nombre IUPAC 5-bromo-1-benzofuran-2-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.04
Porcentaje de pureza 97%