Learn More
5-(Bromoacetil)salicilaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Bromoacetyl)salicylaldehyde |
| CAS | 115787-50-3 |
| Fórmula molecular | C9H7BrO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxy-benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7BrO3/c10-4-9(13)6-1-2-8(12)7(3-6)5-11/h1-3,5,12H,4H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1C=O)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 5-(2-bromoacetil)-2-hidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 243.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9579 |