Learn More
5-(Bromoacetil)-2-oxoindolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10462284 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10357394 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53305CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 105316-98-1
Fórmula molecular C10H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 254.083
Número MDL MFCD08690294
Clave InChI WHLZVVMOQHTDAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoacetyl-2-oxoindoline, 5-2-bromoacetyl indolin-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-2-bromoacetyl-1,3-dihydroindol-2-one, 2h-indol-2-one,5-2-bromoacetyl-1,3-dihydro, 5-bromoacetyloxindole, acmc-20a59p, 5-alpha-bromoacetyl oxindole, 5-2-bromoacetyl-2-indolinone, 2h-indol-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro
PubChem CID 22099309
Nombre IUPAC 5-(2-bromoacetil)-1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)C(=O)CBr)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Bromoacetyl)-2-oxoindoline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.08
Porcentaje de pureza 97%