Learn More
5-Bromoacenafteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromoacenaphthene |
| CAS | 2051-98-1 |
| Fórmula molecular | C12H9Br |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9Br/c13-11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2 |
| SMILES | Brc1ccc2CCc3cccc1c23 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 233.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.9888 |