Learn More
Clorhidrato de 5-bromo-N,N-dimetiltriptamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-N,N-Dimethyltryptamine Hydrochloride |
| CAS | 2613384-12-4 |
| Fórmula molecular | C12H15N2Br • (HCl) |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 622272, [2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine Hydrochloride,5-Bromo-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride,2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15BrN2.ClH/c1-15(2)6-5-9-8-14-12-4-3-10(13)7-11(9)12;/h3-4,7-8,14H,5-6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | BrC1=CC2=C(NC=C2CCN(C)C)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-(5-bromo-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 303.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.02 |