Learn More
5-Bromo-N,N-dimetilpiridina-2-carboxamida, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441486 250 mg 250 miligramos
15490898 1 g 1 g
15400908 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54686.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 5-bromo-N,N-dimetilpiridina-2-carboxamida se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 845305-86-4
Fórmula molecular C8H9BrN2O
Peso molecular (g/mol) 229.077
Número MDL MFCD07357419
Clave InChI KQRHFAPOFNDZHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-n,n-dimethylpicolinamide, 5-bromopyridine-2-carboxylic acid dimethylamide, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid dimethylamide, 5-bromo-n,n-dimethyl-pyridine-2-carboxamide
PubChem CID 22831618
Nombre IUPAC 5-bromo-N,N-dimetilpiridina-2-carboxamida
SMILES CN(C)C(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-N,N-dimethylpyridine-2-carboxamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 96%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.