Learn More
5-Bromo-N-metilpiridina-2-carboxamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411088 5 g 5 g
15421088 250 mg 250 miligramos
15401088 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54947.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845305-87-5
Fórmula molecular C7H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD07357421
Clave InChI OHYCXPXWHPWYFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-n-methylpicolinamide, n-methyl 5-bromopicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 5-bromo-n-methyl, n-methyl5-bromopicolinamide, acmc-209pv5, 5-bromo-n-methylpicolimide, n-methyl-5-bromopicolinamide, 5-bromo-n-methyl-2-pyridinecarboxamide
PubChem CID 22831620
Nombre IUPAC 5-bromo-N-metilpiridina-2-carboxamida
SMILES CNC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
Punto de fusión 76°C to 77°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 96%