Learn More
5-Bromo-N-metil-1H-pirazol-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| CAS | 1328893-13-5 |
| Fórmula molecular | C5 H6 Br N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide (ACI), 1H-Pyrazole-3-carboxamide, 5-bromo-N-methyl- (ACI), IN-F6L99 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6BrN3O/c1-7-5(10)3-2-4(6)9-8-3/h2H,1H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| SMILES | CNC(=O)c1cc(Br)n[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-N-metil-1H-pirazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 204.025 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.969 |