Learn More
5-Bromo-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Bromo-m-xylene is used in the preparation of substituted 2,2'-bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1'-binaphthyl derivatives. It is also used to prepare o-tolyl-3,5-xylyl ether by reacting with o-cresol. Further, it is an organic building block used in the synthesis of various chemicals as well as in the preparation of tri-o-tolylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 5-bromo-m-xileno se utiliza en la preparación de derivados sustituidos de 2,2′-bis(difenilfosfanilmetil)-1,1′-binaftil. También se utiliza para preparar éter o-tolil-3,5-xilílico por reacción con o-cresol. Además, es un compuesto básico orgánico utilizado en la síntesis de varios productos químicos, así como en la preparación de tri-o-tolilfosfina.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-m-xylene |
| Densidad | 1.361 |
| Cantidad | 100 g |
| Índice de refracción | 1.549 |
| Beilstein | 1926375 |
| Punto de ebullición | 204°C |
| Información de solubilidad | Miscible with tetrahydrofuran. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.07 |
| Porcentaje de pureza | 98% |