Learn More
5-Bromo-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407234 5 g 5 g
11417234 25 g 25 g
11427234 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21610.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-96-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
5-Bromo-m-xylene is used in the preparation of substituted 2,2'-bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1'-binaphthyl derivatives. It is also used to prepare o-tolyl-3,5-xylyl ether by reacting with o-cresol. Further, it is an organic building block used in the synthesis of various chemicals as well as in the preparation of tri-o-tolylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-m-xileno se utiliza en la preparación de derivados sustituidos de 2,2′-bis(difenilfosfanilmetil)-1,1′-binaftil. También se utiliza para preparar éter o-tolil-3,5-xilílico por reacción con o-cresol. Además, es un compuesto básico orgánico utilizado en la síntesis de varios productos químicos, así como en la preparación de tri-o-tolilfosfina.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-96-7
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000087
Clave InChI LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-m-xylene, 3,5-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethyl, m-xylene, 5-bromo, 5-bromo-1,3-xylene, 5-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl-benzene, 5-bromo-meta-xylene, 5-bromo-3,5-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl benzene
PubChem CID 136357
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-m-xylene
Densidad 1.361
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.549
Beilstein 1926375
Punto de ebullición 204°C
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza 98%