Learn More
5-bromo-DL-triptófano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10725941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10725941 1 g Frasco de vidrio 1 g
10482313 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10686334 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10725941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107510010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6548-09-0 | C11H11BrN2O2 | 283.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6548-09-0
Fórmula molecular C11H11BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 283.13
Número MDL MFCD00005648
Clave InChI KZDNJQUJBMDHJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-dl-tryptophan, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl propanoic acid, 5-bromotryptophan, tryptophan, 5-bromo, 5-bromo-tryptophan, 2-amino-3-5-bromoindol-3-yl propanoic acid, acmc-20a9ck, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl-propionic acid, 5-bromo-dl-tryptophan, sr-2-amino-3-5-bromoindolyl propionic acid
PubChem CID 96735
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-il)propanoico
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=C(Br)C=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-DL-tryptophan
Punto de fusión 261.0°C to 267.0°C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino