Learn More
5-Bromo-8-metoxiquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490688 5 g 5 g
15400698 250 mg 250 miligramos
15480688 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54386.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10522-47-1 | C10H8BrNO | 238.08 g/mol
5-Bromo-8-methoxyquinoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromo-8-metoxiquinolina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10522-47-1
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.08
Número MDL MFCD04966996
Clave InChI ZRQISUREPLHYIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 5-bromo-8-methoxy
PubChem CID 4715023
Nombre IUPAC 5-bromo-8-metoxiquinolina
SMILES COC1=C2N=CC=CC2=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-8-methoxyquinoline
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.08
Porcentaje de pureza 96%