Learn More
5-Bromo-7-nitrindolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393886 1 g 1 g
11303896 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16993.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80166-90-1 | C8H7BrN2O2 | 243.06 g/mol
5-Bromo-7-nitroindoline is used as pharmaceuticals and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromo-7-nitrindolina se utiliza como producto farmacéutico y como intermedio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80166-90-1
Fórmula molecular C8H7BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 243.06
Número MDL MFCD00005708
Clave InChI VXKXMHDXFLFIFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-7-nitroindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro, 5-bromo-7-nitro-1h indoline, 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydroindole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro-1h-indole, pubchem7507, 5-bromo-7-nitro-indoline
PubChem CID 3018911
Nombre IUPAC 5-bromo-7-nitro-2,3-dihidro-1H-indol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC2=C1NCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-7-nitroindoline
Punto de fusión 128°C to 133°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 1373199
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.06
Porcentaje de pureza 98%