Learn More
5-Bromo-7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina, TRC
Código de producto. 30332037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332037 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30332037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685530100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 1337532-51-0
Fórmula molecular C7H7BrN4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BrN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
SMILES Cn1cc(Br)c2c(N)ncnc12
Nombre IUPAC 5-bromo-7-metilpirrollo[2,3-d]pirimidin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 227.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9854