Learn More
5-Bromo-7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1337532-51-0 |
| Fórmula molecular | C7H7BrN4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11) |
| SMILES | Cn1cc(Br)c2c(N)ncnc12 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-7-metilpirrollo[2,3-d]pirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 227.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.9854 |