Learn More
5-Bromo-7-metil-1H-indol-2,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-7-methyl-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 77395-10-9 |
| Fórmula molecular | C9H6NO2Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-7-methyl-Isatin, 5-Bromo-7-methylindoline-2,3-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-5(10)3-6-7(4)11-9(13)8(6)12/h2-3H,1H3,(H,11,12,13) |
| SMILES | Cc1cc(Br)cc2C(=O)C(=O)Nc12 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-7-metil-1H-indol-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.9582 |