Learn More
5-bromo-7-metil-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443537 250 mg 250 miligramos
11316819 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26753.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 156454-43-2 | C8H7BrN2 | 211.062 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156454-43-2
Fórmula molecular C8H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 211.062
Número MDL MFCD03990484
Clave InChI OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1382033
Nombre IUPAC 5-bromo-7-metil-1H-indazol
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)Br)C=NN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Punto de fusión 183°C to 186°C
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1h-indazole, 5-bromo-7-methyl, indazole, 5-bromo-7-methyl, pubchem20590, acmc-209zze, 5-bromo-7-methylindazole, ksc495o1l, 2h-indazole,5-bromo-7-methyl, 1h-indazole,5-bromo-7-methyl, 2h-indazole, 5-bromo-7-methyl, en
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 97%