Learn More
5-Bromo-7-etil-2-formil-benzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-7-ethyl-2-formyl-benzofuran |
| CAS | 137206-73-6 |
| Fórmula molecular | C11 H9 Br O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9BrO2/c1-2-7-3-9(12)4-8-5-10(6-13)14-11(7)8/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc(Br)cc2cc(oc12)C=O |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-7-etil-1-benzofuran-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 253.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.9786 |