Learn More
5-Bromo-7-azaindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484420 1 g 1 g
11474420 250 mg 250 miligramos
15447857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484420 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50040.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183208-35-7
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.04
Número MDL MFCD06659677
Clave InChI LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10307932
SMILES BrC1=CN=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-7-azaindole
Punto de fusión 178°C to 179°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-7-azaindole, 5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo, 5-bromo azaindole, 3-bromo-7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-1h-pyrrolo 2 , 3-b pyridine, 5-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo,7-azaindole
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-pirrolo[2,3-b]piridina
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.04
Porcentaje de pureza 96%
RU– Solo para uso en investigación