Learn More
5-Bromo-6-metilpiridin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10448604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10448604 25 g 25 g
10102994 10 g 10 g
10225434 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10448604 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor XBX00110EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 42753-71-9
Fórmula molecular C6H8BrN2
Peso molecular (g/mol) 188.05
Número MDL MFCD00068230
Clave InChI SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 170678
Nombre IUPAC 5-bromo-6-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 95%