Learn More
Ácido 5-bromo-6-metoxinicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-6-methoxynicotinic Acid |
| CAS | 1186194-46-6 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Br N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-6-5(8)2-4(3-9-6)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ncc(cc1Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-bromo-6-metoxipiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 232.031 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.953 |