Learn More
5-bromo-6-isotiocianatoquinoxalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline |
| CAS | 134892-46-9 |
| Fórmula molecular | C9 H4 Br N3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Quinoxaline, 5-bromo-6-isothiocyanato-, 5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4BrN3S/c10-8-6(13-5-14)1-2-7-9(8)12-4-3-11-7/h1-4H |
| SMILES | Brc1c(ccc2nccnc12)N=C=S |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-6-isotiocianatoquinoxalina |
| Peso molecular (g/mol) | 266.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.9309 |