Learn More
Cloruro de 5-bromo-6-cloropiridina-3-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 216394-05-7 |
| Fórmula molecular | C5 H2 Br Cl2 N O2 S |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H |
| SMILES | Clc1ncc(cc1Br)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 5-bromo-6-cloropiridina-3-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 290.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.8367 |