Learn More
Cloruro de 5-bromo-6-cloropiridina-3-sulfonilo, TRC
Código de producto. 30337521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337521 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30337521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB682400500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride
CAS 216394-05-7
Fórmula molecular C5 H2 Br Cl2 N O2 S
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H
SMILES Clc1ncc(cc1Br)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 5-bromo-6-cloropiridina-3-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 290.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.8367