Learn More
Ácido 5-bromo-6-cloronicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445107 5 g 5 g
15435107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32384.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29241-62-1 | Molecular Formula: C6H2BrClNO2 | Molecular Weight: 235.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29241-62-1
Fórmula molecular C6H2BrClNO2
Peso molecular (g/mol) 235.44
Número MDL MFCD01927098
Clave InChI DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123
PubChem CID 285433
SMILES [O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Punto de fusión 170°C to 173°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 5-bromo-6-chloropyridine-3-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.45
Porcentaje de pureza 97%