Learn More
Ácido 5-bromo-6-cloronicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435107 1 g 1 g
15445107 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32384.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 29241-62-1 | Molecular Formula: C6H2BrClNO2 | Molecular Weight: 235.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29241-62-1
Fórmula molecular C6H2BrClNO2
Peso molecular (g/mol) 235.44
Número MDL MFCD01927098
Clave InChI DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123
PubChem CID 285433
SMILES [O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Punto de fusión 170°C to 173°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-bromo-6-cloropiridina-3-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.45
Porcentaje de pureza 97%