Learn More
5-Bromo-6-clorobenceno-1,2,3,4-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-6-chlorobenzene-1,2,3,4-d4 |
| CAS | 1219795-51-3 |
| Fórmula molecular | C6 D4 Br Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Bromochlorobenzene-d4, Benzene-1,2,3,4-d4, 5-bromo-6-chloro- (ACI), 5-Bromo-6-chlorobenzene-1,2,3,4-d4 (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c(Cl)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-cloro-3,4,5,6-tetradeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 195.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9436 |