Learn More
5-Bromo-6-cloro-2-picolina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10191282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10191282 1 g Frasco de vidrio 1 g
10780745 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10191282 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360800010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185017-72-5
Fórmula molecular C6H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 206.47
Número MDL MFCD03095218
Clave InChI JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-chloro-6-picoline, 5-bromo-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-3-bromo-6-methylpyridine, 5-bromo-6-chloro-2-methylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro-6-methyl, 3-bromo-2-chloro-6-methyl-pyridine, pubchem1286, acmc-209emg, ksc538q8t, 3-bromo-2-chloro-6 picoline
PubChem CID 2734418
Nombre IUPAC 3-bromo-2-cloro-6-metilpiridina
SMILES CC1=CC=C(Br)C(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-6-chloro-2-picoline
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.5
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido de baja fusión o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-6-chloro-2-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación