Learn More
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416909 25 g 25 g
15406909 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65443.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.10€
    216.65€ / 25 g
    Ahorro 43.45€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxano, también conocido como bronidox, muestra la actividad antimicrobiana contra bacterias gramnegativas y grampositivas, levaduras y hongos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano se utiliza como agente estabilizador y preservador para moléculas biológicas y soluciones como anticuerpos y antisueros. El Bronidox se utiliza en una amplia variedad de cosméticos que deben aclararse. Puede usarse solo o en combinación con la metilisotiazolona.
Solubilidad
Soluble en agua a 12,5 mg/ml
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30007-47-7
Fórmula molecular C4H6BrNO4
Peso molecular (g/mol) 211.999
Número MDL MFCD00101855
Clave InChI XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bronidox, 1,3-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-bromo-5-nitro-m-dioxane, unii-u184i9qbnm, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, m-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan german, u184i9qbnm, bronidox l, acmc-209hcf
PubChem CID 1807
Nombre IUPAC 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano
SMILES C1C(COCO1)([N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Punto de fusión 58°C to 61°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water at 12.5mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 212
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane