Learn More
5-Bromo-4-metil-2-tiazolamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-4-methyl-2-thiazolamine |
| CAS | 3034-57-9 |
| Fórmula molecular | C4H5N2SBr |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (5-Bromo-4-methylthiazol-2-yl)amine, 2-Amino-4-methyl-5-bromothiazole, 2-Amino-5-bromo-4-methylthiazole, 5-Bromo-4-methylthiazol-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5BrN2S/c1-2-3(5)8-4(6)7-2/h1H3,(H2,6,7) |
| SMILES | Cc1nc(N)sc1Br |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-4-metil-1,3-tiazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 193.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.9357 |