Learn More
5-Bromo-4-metil-2-fenil-1,3-tiazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507863
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10507863 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10507863 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29210DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole
CAS 28771-82-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H8BrNS
Número MDL MFCD04974049
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-4-methyl-2-phenylthiazole, thiazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-thiazole, thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl benzene
Clave InChI XNYKJKJMPCGEQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(Br)SC(=N1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 5-bromo-4-metil-2-fenil-1,3-tiazol
Peso molecular (g/mol) 254.15
PubChem CID 2795494
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.15
Porcentaje de pureza 97%