Learn More
5-Bromo-4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10709923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10709923 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10320913 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10709923 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00859DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 850375-27-8
Fórmula molecular C11H7BrF3NS
Peso molecular (g/mol) 322.143
Número MDL MFCD04974053
Clave InChI BZCIYGNYGIKEEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-1,3-thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole, 5-bromanyl-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2824063
Nombre IUPAC 5-bromo-4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.15
Porcentaje de pureza 97%