Learn More
Ácido 5-bromo-4-metoxitiofeno-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10475312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10475312 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11356875 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10475312 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00596DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 162848-23-9
Fórmula molecular C6H5BrO3S
Peso molecular (g/mol) 237.07
Número MDL MFCD00068031
Clave InChI OMNYIQIDPSRNES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-4-methoxy, maybridge3_003417, 2-bromo-3-methoxythiophene-4-carboxylic acid, 5-bromo-4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid, 5-bromanyl-4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2778393
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-4-metoxitiofeno-3-carboxílico
SMILES COC1=C(Br)SC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.07
Porcentaje de pureza 97%