Learn More
5-Bromo-4-fluoro-2-metilanilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448998 5 g 5 g
15438998 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62480.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 627871-16-3 | Molecular Formula: C7H7BrFN | Molecular Weight: 204.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627871-16-3
Fórmula molecular C7H7BrFN
Peso molecular (g/mol) 204.04
Número MDL MFCD05865218
Clave InChI DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-bromo-5-fluorotoluene, 5-bromo-4-fluoro-2-methylbenzenamine, benzenamine, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-bromo-4-fluoro-o-toluidine, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl-phenylamine, 2-amino-4-bromo-5-fluoro-toluene, 2-amino-4-bromo-5-fluorotoluene 5-bromo-4-fluoro-2-methylaniline, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl-aniline, acmc-20agns, pubchem2934
PubChem CID 2782786
Nombre IUPAC 5-bromo-4-fluoro-2-metilanilina
SMILES CC1=CC(F)=C(Br)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.04
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido