Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato, sal disódica, hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10638391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10638391 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10301374 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10530974 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10638391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271462500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 205926-98-3 | C8H4BrClNNa2O4P | 370.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205926-98-3
Fórmula molecular C8H4BrClNNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 370.43
Número MDL MFCD00150468
Clave InChI OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6097197
Nombre IUPAC disodio;(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il) fosfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, disodium salt, hydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Sinónimo sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido