Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato, sal disódica, hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530974 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10530974 1 g Frasco de vidrio 1 g
10301374 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10638391 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
3 options
Código de producto. 10530974
Marca: Thermo Scientific Acros 271460010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 205926-98-3 | C8H4BrClNNa2O4P | 370.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205926-98-3
Fórmula molecular C8H4BrClNNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 370.43
Número MDL MFCD00150468
Clave InChI OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6097197
Nombre IUPAC disodio;(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il) fosfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, disodium salt, hydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido