Learn More
Sal disódica de fosfato de 5-fromo-4-cloro-3-indolil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470367 250 mg 250 miligramos
15460367 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64451.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Sustrato para fosfatasa alcalina
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, is used for the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato, se utiliza para la detección colorimétrica de moléculas marcadas con fosfatasa alcalina, 5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) y el cloruro de nitroblue tetrazolium (NBT) están disponibles. El sistema de sustrato BCIP/NBT es versátil y funciona en una variedad de aplicaciones, que incluye el Northern Southern, Western blot, la hibridación in situ y la inmunohistoquímica.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml). No es soluble en dimetilformamida.
Notas
Sensible a la luz y a la humedad.& Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102185-33-1
Fórmula molecular C8H4BrClNNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 370.43
Número MDL MFCD00036757
Clave InChI OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6097197
Nombre IUPAC disodio;(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il) fosfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Color Azul a blanco
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Sinónimo sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/mL). Insoluble in dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo